Přejít k obsahu
936464
3-(3-Fluoro-4-piperidin-4-ylphenylamino)piperidine-2,6-dione hydrochloride
≥95%
Synonyma:
2,6-Piperidinedione, 3-[[3-fluoro-4-(4-piperidinyl)phenyl]amino]-, hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H20FN3O2 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
305.35 (free base basis)
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or crystals
color
off-white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1NC(=O)C(NC2=CC=C(C(F)=C2)C3CCNCC3)CC1
InChI
1S/C16H20FN3O2.ClH/c17-13-9-11(19-14-3-4-15(21)20-16(14)22)1-2-12(13)10-5-7-18-8-6-10;/h1-2,9-10,14,18-19H,3-8H2,(H,20,21,22);1H
InChI key
VJQKECGXGMCYHY-UHFFFAOYSA-N
Application
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachment via reductive amination, and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
targeted protein degradation
When used with other protein degrader building blocks
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)