Merck
934305
Pomalidomide-PEG1-C2-amine HCl
≥95.0%
Synonyma:
4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H20N4O5 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
360.36 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder or crystals
color
faint yellow to dark yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCOCCN)C3C2=O)CC1
InChI
1S/C17H20N4O5.ClH/c18-6-8-26-9-7-19-11-3-1-2-10-14(11)17(25)21(16(10)24)12-4-5-13(22)20-15(12)23;/h1-3,12,19H,4-9,18H2,(H,20,22,23);1H
InChI key
LQYLHZFKGOZTOH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)