Merck
932116
9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
≥99% (HPLC)
Synonyma:
Α,Β-ADN, 10-(1-Naphthalenyl)-9-(2-naphthalenyl)anthracene, 3,3′′,5,5′′-Tetra(3-pyridyl)-1,1′:3′,1′′-terbenzene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene, 9-(1-naphthyl)-10-(2-naphthyl) anthracene, 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-yl-anthracene, 9-Naphthalen-1-yl-10-naphthalen-2-ylanthracene, a,beta-AND
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C34H22
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
430.54
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.23
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Grade:
sublimed grade
Solubility:
chloroform: soluble, dichloromethane: soluble
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
sublimed grade
Quality Segment
description
Emissive Layer
assay
≥99% (HPLC)
loss
0.5%, .> 250 °C (weight loss)
solubility
chloroform: soluble, dichloromethane: soluble
SMILES string
c21c(cccc2c3c4c(c(c7c3cccc7)c5cc6c(cc5)cccc6)cccc4)cccc1
InChI
1S/C34H22/c1-2-12-25-22-26(21-20-23(25)10-1)33-29-15-5-7-17-31(29)34(32-18-8-6-16-30(32)33)28-19-9-13-24-11-3-4-14-27(24)28/h1-22H
InChI key
MAIALRIWXGBQRP-UHFFFAOYSA-N
Application
9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene can be used as a host material in the emissive layer of organic light emitting diodes (OLEDs) devices. It can also be used as a phosphorescent emitter in OLEDs when doped with appropriate metals such as iridium or platinum.
It has been shown to have good stability and exhibits a broad absorption spectrum. 9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene is luminescent, emitting both fluorescent and phosphorescent light. The material is fabricated using the Suzuki coupling reaction. Used in OLEDs as Fluorescent Host with superb lifetime. It can also be used as a surface active agent or surfactant in industrial applications.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)