Přeskočit na
930229
Tweezer
High Precision, Anti-Acid, Anti Mag
Synonyma:
Grippers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
585,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41111761
585,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
General description
Anti-Acid/Anti-Mag SS - tips: straight, strong, sharp, fine, superior finish. OAL: 135mm, 5.3" Strong, sharp, fine tips.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tweezer
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Are the tips of these forceps serrated? thanks
    1 answer
    1. The tips of the forceps in this product are not serrated. They are straight, fine, and sharp.