Merck
928763
Microdot tips
Stainless steel, lavender, 30G, 0.50"
Synonyma:
3D Bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
42142600
eCl@ss:
32160703
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Microdot tips, Stainless steel, lavender, 30G, 0.50" ID 0.006" 50/box
Application
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microdot tips
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)