Merck
928542
24-well Chip
Fluidic 1105, COC
Synonyma:
Cyclic olefin copolymer, Microfluidic chip
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
42142600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Microfludic chip x1
Application
The 24-well Chip, Fluidic 1105, COC is ideal for screening and evaluating different parameters of a microfluidic experiment, such as different surface treatments, coating protocols, or reagents/solvents.
Features and Benefits
  • 24 flat-bottom 50 µl wells (open to the top)
  • Can be used with an automated pipetting system
  • Ideal for screening multiple parameters at once
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Cyclic olefin copolymer (COC)
  • 24 flat-bottom wells
  • Well volume: 50 µl
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 24-well Chip
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)