Merck
927082
Ni(COD)(Cy-BQ)
≥95%, powder
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
(1,5-cyclooctadiene)([1,1′:4′,1″-tercyclohexane]-3′,6′-diene-2′,5′-dione)nickel(0)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C26H36NiO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
439.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ni(COD)(Cy-BQ), ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Application
Ni(COD)(Cy-BQ) is a bench-stable 18-electron nickel–olefin complex that can be used for a variety of reactions.
Reference
Structurally Diverse Bench-Stable Nickel(0) Pre-Catalysts: A Practical Toolkit for In Situ Ligation Protocols
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)