Přejít k obsahu
926264
Micro Vortex Mixer Chip
Fluidic 641, PC
Synonyma:
Microfluidic chip
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
42142600
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Microfluidic chip
Application
The Vortex Mixer Fluidic 641 PC microfluidic chip applies passive mixing principles and sheath fluidic flow to ensure mixing. Vortex Mixer Fluidic 641 is one of three vortex mixer chip designs.
Features and Benefits
  • Four identical micromixing units per chip
  • Each unit features one outlet, a central inlet for solution A and another inlet for solution B
  • Solutions A and B mix and split into two lateral fluidic streams via sheath flow
  • To improve mixing, daisy-chaining of serval vortex units is recommended
Other Notes
Chip Properties:
  • Mini Luer Interface
  • Material: Polycarbonate (PC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro Vortex Mixer Chip
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)