Přejít k obsahu
924431
5-Formyl-2-furoic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H4O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
140.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
functional group
aldehyde, carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C=O)C(=O)O
InChI
1S/C6H4O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
SHNRXUWGUKDPMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)