Merck
924229
(S,R,S)-AHPC-Me
95%
Synonyma:
(2S,4R)-1-((S)-2-amino-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)pyrrolidine-2-carboxamide, PROTAC® research ligand, VH032 methyl derivative
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H32N4O3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
444.59
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
VH032
Quality Segment
assay
95%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C([C@H](C(C)(C)C)N)(=O)N1[C@H](C(N[C@@H](C)C2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C23H32N4O3S/c1-13(15-6-8-16(9-7-15)19-14(2)25-12-31-19)26-21(29)18-10-17(28)11-27(18)22(30)20(24)23(3,4)5/h6-9,12-13,17-18,20,28H,10-11,24H2,1-5H3,(H,26,29)/t13-,17+,18-,20+/m0/s1
InChI key
JOSFQWNOUSNZBP-UUZHKXTQSA-N
Application
(S,R,S)-AHPC-Me is a VH032 derivative used in the recruitment of the von Hippel-Lindau (VHL) protein for targeted protein degradation and PROTAC (proteolysis-targeting chimeras) technology. This was previously listed under ATEH961B8E6E.
Related Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Browse our growing synthesis and research tools: Protein Degrader Building Blocks
Targeted protein degradation
Legal Information
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)