Merck
920169
Tin (IV) oxide nanosheets
Synonyma:
SnO2 nanosheet, Stannic dioxide, Tin dioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
SnO2
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
composition
SnO₂
reaction suitability
core: tin
SMILES string
[Sn](=O)=O
InChI
1S/2O.Sn
InChI key
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Application
Tin(IV) oxide (SnO2) nanosheets are an attractive choice for creating stable and high-performance perovskite solar cells due to its wide bandgap, increased electron mobility, and high stability. SnO2 has a higher bandgap (at 3.8 eV), and the conduction band edge exhibits a 300 mV positive shift compared to TiO2, which results in lower photocatalytic activity and higher device stability. The charge mobility of SnO2 is almost two orders of magnitude higher than that of TiO2 and has a lower trap density than TiO2. Finally, SnO2 nanosheets materials have an advantage over typical TiO2 materials in flexible and low-temperature applications.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)