Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 790,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
(Ca10(PO4)6(OH)2)4 : (Ca3(PO4)2)6
UNSPSC Code:
12352305
NACRES:
NA.23
3 790,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliNázev produktu
Hydroxyapatite/Beta-TCP composite porous particles (40:60%), 5±1 mm diameter, pore size 400-500 μm
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: calcium
H
5 ± 1 mm , cylinder
diameter
5±1 mm
pore size
400-500 μm pore size
Application
Calcium phosphate materials such as hydroxyapatite (HA), α-tricalcium phosphate (α-TCP), and β-tricalcium phosphate (β-TCP) have been widely explored for use in bone regeneration. Composite materials comprising HA and β-TCP incorporate the advantages of both these materials,for enhanced mechanical properties[1].
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form dispersion, nanoparticles | form solid |
| diameter 5±1 mm | diameter - | diameter - | diameter - |
| reaction suitability core: calcium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability core: calcium |
| H 5 ± 1 mm , cylinder | H - | H - | H - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| pore size 400-500 μm pore size | pore size - | pore size - | pore size - |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?