Merck
918865
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 520 nm, 1 mg/mL in water
Synonyma:
Fluorescent nanocrystals, QDs
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CdSe/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
1 mg/mL in water
fluorescence
FWHM 21-28 nm, λem 520 nm, , quantum yield ≥50%
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
General description
Reactive group: Carboxylic acid.
Application
CdSe/ZnS quantum dots (QDs) with carboxylic acid in water.The unique size and composition tunable electronic property of these very small, semiconducting quantum dots make them very appealing for a variety of applications and new technologies. Applications include biomedical imaging and sensing, diagnostics, displays and photovoltaics.
Disclaimer
Do not freeze.
Still not finding the right product?
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Co se děje?
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1306-24-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)