Merck
91692
2,2,2-Trifluoroethylamine
≥98.0% (GC)
Synonyma:
2-Amino-1,1,1-trifluoroethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3CH2NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-041-3
Beilstein/REAXYS Number:
1733204
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
~7.6 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.301 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
density
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
InChI key
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Direct preparation of 2,2,2-trifluorodiazoethane useful for esterifying sulfonic acids
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,2-Trifluoroethylamine
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
3.2 °F - closed cup
flash_point_c
-16 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)