Přejít k obsahu
915262
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping materials
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ZrO2
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Insulation and Encapsulation
Quality Segment
form
liquid
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
particle size
5 nm (core)
functional group
methacrylate
greener alternative category
SMILES string
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Zirconium(IV) oxide is a sustainable catalyst valued for its high thermal stability and eco-friendly nature. It efficiently promotes green chemical reactions such as hydrogenation and oxidation with high selectivity, enabling cleaner processes that reduce waste and energy consumption, thus supporting environmentally responsible industrial applications. Click here for more information.
Application
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties allows researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Features and Benefits
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink with methacrylate and acrylate systems.
  • Medium surface coverage of capping materials that provides improved dispersibility and high refractive index.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZrO2 nanoparticles
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
79.7 °F
Bod vzplanutí (°C)
26.5 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-65-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)