Merck
915181
Cesium bromide
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonyma:
Cesium monobromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CsBr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
212.81
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.999% trace metals basis
form
solid
particle size
-10 mesh
mp
636 °C (lit.)
density
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Application
Cesium bromide finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials. Our perovskite grade CsBr can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
Cesium bromide (CsBr) is commonly used in scintillation detectors, which are devices that detect and measure ionizing radiation. CsBr has also found applications in optoelectronic devices.
Packaging
Packaged in ampules
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cesium bromide
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)