Merck
91508
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Synonyma:
BMIMBF4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H15BF4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
density
1.21 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BF4/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)5/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
LSBXQLQATZTAPE-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate may be used as an extractant for the removal of dibenzothiophene (DBS) from liquid fuels via extractive desulfurization.
Other Notes
Ionic liquid used in many reactions, e.g. hydrogenations; asymmetric hydrogenations proceed in higher enantioselectivity than in homogeneous phase; Suzuki cross-coupling at ambient temperature
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
550.4 °F
flash_point_c
288 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)