Přeskočit na
915041
Platinum nanospheres
citrate functionalized, 50 nm diameter, 0.05 mg/mL in 2 mM aqueous sodium citrate buffer
Synonyma:
Platinum nanoparticles, PtNP
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
Pt
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
195.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.23
Quality Segment
form
nanospheres
application(s)
PEM fuel cells
hydrogen and fuel cell
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Platinum nanoparticles have many applications ranging from the automotive, chemical, and biomedical industries.[1]
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
916056916307771937
Platinum nanopowder, 200 nm particle size (SEM), 99.9% (metals basis)
Sigma-Aldrich
771937
Platinum
form
nanospheres
form
nanospheres
form
nanospheres
form
nanopowder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum nanospheres
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)