Merck
913642
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 150 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Synonyma:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
SiO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.08
UNSPSC Code:
12352309
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
dispersion, nanoparticles
concentration
5 % (w/w) in ethanol
particle size
150 nm
pore size
non-porous
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles find application in drug delivery and molecular imaging whereas micron sized particles are used in liquid chromatography. We offer highly monodisperse nonporous silica in ethanol, with sizes varying from 150 nm to 900 nm. The high monodispersity of our particles makes them suitable for aforementioned applications.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica nanoparticles
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
49.5 °F
Bod vzplanutí (°C)
9.7 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)