Merck
912816
di-n-butylammonium methylammonium lead(II) heptaiodide
n = 2
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
(BA)2(MA)Pb2I7, 2D perovskite, Bis(butylammonium) methylammonium heptaiododiplumbate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(BuNH3)2(CH3NH3)Pb2I7
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
sustainability
Sustainability features
application(s)
solar energy
greener alternative category
SMILES string
[N+H3]CCCC.[N+H3]CCCC.[N+H3]C.C
InChI key
PKJYPAXQNYVGMM-UHFFFAOYSA-Q
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for "Energy efficiency".
Application
2D perovskites have been used as the active material in may applications such as light emmiting diodes, phototransistors, and solar cells. Unlike 3D perovskites, these layered materials give higher moisture stability and longer device lifetimes.
Di-n-butylammonium methylammonium lead(II) heptaiodide can be used for fabrication of perovskite materials for solar cells, light-emitting diodes (LEDs), photodetectors, and lasers.
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)