Merck
907936
Platinum and palladium on carbon
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd, powder
Synonyma:
Pd/Pt/C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
PdPt
UNSPSC Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Platinum and palladium on carbon, Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd
form
powder
contains
~60% water
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: palladium
reaction type: Hydrogenations, reagent type: catalyst
core: platinum
reaction type: Hydrogenations
extent of labeling
4 wt. % Palladium loading (dry basis), 1 wt. % Platinum loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
Application
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt is a bimetalic platinum and palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups
  • hydrogenolysis
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)