Merck
907804
Uric acid-2-13C,1,3,7-15N3
≥98 atom %, ≥95% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C413CH4N15N3O3
Molekulová hmotnost:
172.08
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
 13C,  15N, ≥98 atom %
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
isotopic purity
 13C,  15N, ≥98 atom %
assay
≥95% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[15NH]C2=C([15NH][13C]([15NH]C2=O)=O)N1
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)