Merck
906565
DLAM-LVproR-13CH3 Methyl Labeling Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
DLAM-LVproS-13CH3 kit has 13CH3 Isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
Application
For detection of long-range nOes or for the NMR study of large proteins
Methyl groups of leucine and valine is labeled with 13CH3 using DLAM-LVproS-13CH3 kit. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. DLAM-LVproS-13CH3 is used in NMR spectroscopy to provide site-resolved information for intrinsically disordered protein or regions of proteins in NMR spectroscopic studies.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)