Merck
901974
SunTronic® UV curing jettable insulator for low-K dielectric applications
greener alternative
Synonyma:
Inkjet UV insulator, SunTronic® U6415 JET9525 clear dielectric, UV curing insulator coating, dielectric ink
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Cure dose required (un-doped mercury): 100-300 mJ/cm2, Insulation and Encapsulation, Jetting temperature: 50°C
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
surface tension
32-37 mN/m
viscosity
11-13 cP (at jetting temperature)
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
SunTronic jettable insulator is a UV-curing, inkjet printable insulator coating,suitable for low-K dielectric applications, printed electronics and related applications.
The insulator can be jetted through various piezo DOD inkjet printheads, although full printhead compatibility will need to be verified in each case. The product can be cured using an un-doped medium pressure mercury source. If over printing the dielectric with a SunTronic jettable silver ink then a cure dose of 300 mJ/cm2 is recommended.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
Legal Information
SunTronic is a registered trademark of Sun Chemical, Inc.
signalword
Danger
target_organs
Liver,Upper respiratory tract, Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
204.8 °F
flash_point_c
96 °C
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75980-60-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)