Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 860,00 Kč |
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 280,00 Kč |
O této položce
2 860,00 Kč
form
powder
mol wt
average Mn ~12,500
color
white to faint yellow
storage temp.
−20°C
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to faint yellow | color off-white to yellow | color - | color white to off-white |
| mol wt average Mn ~12,500 | mol wt average Mn ~12,500 | mol wt average Mn 2,000 | mol wt average Mn 4,000 (by NMR) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol) diacrylate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?