Přejít k obsahu
901159
2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Synonyma:
2-(2-Methoxyethoxy)ethylamine, Di(ethylene glycol) methyl ether amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H13NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.16
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable-5.0% using Water
refractive index
n/D 1.429
density
0.958 g/mL
SMILES string
NCCOCCOC
InChI
1S/C5H13NO2/c1-7-4-5-8-3-2-6/h2-6H2,1H3
InChI key
QWCGXANSAOXRFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
158.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
70 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)