Přejít k obsahu
901158
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
Synonyma:
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H17NO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
163.21
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
EC Number:
277-952-0
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n/D 1.441
density
0.987
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
InChI key
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>230.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 110 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)