Přejít k obsahu
901149
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanamine
≥95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H15NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
133.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n/D 1.4292
density
0.92 g/mL
SMILES string
NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H15NO2/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h2-7H2,1H3
InChI key
KURRHYKFNUZCSJ-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
163.4 °F
flash_point_c
73.0 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)