Merck
901143
PDI-DPP-PDI
Synonyma:
Perylene diimide flanked diketopyrrolopyrrole, nPDI2DPP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C110H118N8O10S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1776.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Band gap: 1.6 eV
Quality Segment
form
powder
orbital energy
HOMO -5.3 eV , LUMO -3.7 eV 
SMILES string
O=C1C(C2=C(C3=CC=C(C4=CC(C(N(C(CC)CC)C5=O)=O)=C(C5=CC(N6CCCCCC)=C78)C7=C4C9=CC=C%10C%11=C(C(N(C(CC)CC)C%10=O)=O)C=C6C8=C9%11)S3)N1CCCCCCCC)=C(C%12=CC=C(C%13=CC(C(N(C(CC)CC)C%14=O)=O)=C(C%14=CC(N%15CCCCCC)=C%16%17)C%16=C%13C%18=CC=C%19C%20=C(C(N(C(CC)CC)C%
Legal Information
Sold under Material Transfer Agreement with Gregory Welch group at University of Calgary.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)