Přejít k obsahu
901079
Tin(IV) oxide nanoparticle ink
2.5 wt%, viscosity 3.5 cP 
Synonyma:
Avantama N-31, Ink for charge selective layers in printed electronics, SnO2 ink, Tin oxide nanoparticle dispersion
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
SnO2
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352303
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
description
Solid content: 2.5 wt% crystalline SnO2 in the mixture of butanols
form
dispersion
color
translucent gray-brown
particle size
7-20 nm
viscosity
3.5 cP
Application
  • This SnO2 nanoparticle ink is for charge selective layers in printed electronics.
  • This SnO2 nanoparticle ink is for spin-coating, doctor blading, slot-die or inkjet printing.
Legal Information
Product of Avantama Ltd.
Disclaimer
  • Storage: In dark at room temperature.
  • Prior to application: Shake, and filter through 0.2 or 0.45 μm PP filter. Do not use PTFE filter.
  • Ink can be diluted with butanol.
  • Thickness optimization may be necessary.
  • Drying of deposited SnO2 films at >100 °C.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(IV) oxide nanoparticle ink
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
84.2 °F - closed cup
flash_point_c
29 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
71-36-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)