Merck
900183
Tetrahydrocortisone-2,2,3,4,4-d5
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21D5H27O5
Molekulová hmotnost:
369.51
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@]1([2H])C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@@](CCC(C(CC[C@]3(O)C(CO)=O)[C@]3(C)C4)C2C4=O)([H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
InChI key
SYGWGHVTLUBCEM-GDDQKZIGSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)