Merck
87140
Tetradecane
olefin free, ≥99.0% (GC)
Synonyma:
n-Tetradecane
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)12CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
198.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-096-0
Beilstein/REAXYS Number:
1733859
MDL number:
eCl@ss:
39010124
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
6.83 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 76.4 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °F
refractive index
n20/D 1.429
bp
252-254 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
InChI key
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetradecane can be used for the synthesis of thermally stable nano-encapsulated phase change materials (NEPCMs), exhibiting thermal energy storage and heat transfer enhancement applications. It can also be used as an n-alkane model for the study of ignition time measurements for larger n-alkanes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetradecane
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)