Přejít k obsahu
86600
Tetraethylammonium borohydride
technical, ≥95% (T)
Synonyma:
NSC 164898, NSC 76086, TEAB, Tetraethylammonium tetrahydroborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(C2H5)4N(BH4)
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.09
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
241-140-4
Beilstein/REAXYS Number:
3693695
MDL number:
Assay:
≥95% (T)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (T)
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reagent type: reductant
mp
>230 °C
functional group
amine
SMILES string
[BH4-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BH4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
InChI key
JFXPWTFDWBWOAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Reducing agent for the preparation of hydroxybaccatin III carbonate derivatives
  • Reductant for the preparation of edge-bridged all-ferrous double cubane
  • Reducing agent for the reduction of heterometal cubane iron/molybdenum cluster trigonally symmetrized with hydrotris(pyrazolyl)borate capping ligand
  • Reactant for reactions with ruthenium phenanthroline carbonyl complexes yielding formyl complexes
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)