Merck
86480
Terpineol
mixture of isomers
Synonyma:
Alpha-Terpineol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H18O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
154.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
232-268-1
MDL number:
Assay:
60.0-85.0% (GC)
Bp:
213-218 °C (lit.)
Vapor pressure:
3.81 hPa ( 25 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
3.81 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
60.0-85.0% (GC)
form
viscous liquid
composition
α-terpineol, 60.0-85.0% , β-terpineol, 0.5-13.0% , γ-terpineol, 10.0-25.0%
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.484
bp
213-218 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(=C)C1CCC(C)(O)CC1.CC2=CCC(CC2)C(C)(C)O
InChI
1S/2C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
InChI key
MGABGZGUMNDCSN-UHFFFAOYSA-N
Application
Terpineol has been used as a high-viscosity solvent along with ethyl cellulose as a resin to prepare dispersion paste of titanium dioxide (TiO2) that is used in dye-sensitized solar cell (DSSC) technology. It can also be used in the preparation of graphene/terpineol dispersion for use in inkjet printing.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Disclaimer
may crystallize out under cold conditions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terpineol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)