Merck
86216
Synperonic® PE P105
surfactant
Synonyma:
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol), Poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
non-ionic
form
solid
impurities
≤1.0% water
mp
40-50 °C
hydroxyl value
15‑19 mg
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
Synperonic®PE P105 surfactant is a polyethylene oxide (PEO)-polypropylene oxide (PPO)-polyethylene oxide (PEO) based copolymer. It has two hydrophilic groups that are attached to a central hydrophobic group that self-assembles in aqueous solution into clusters known as micelles.
Legal Information
Synperonic is a registered trademark of Croda International PLC
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)