Merck
856525
2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone
96%
Synonyma:
Metyrapone, Su-4885
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H14N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
226.27
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-206-2
Beilstein/REAXYS Number:
163023
MDL number:
Assay:
96%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
powder
mp
52-55 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChI key
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Methyl-1,2-di-3-pyridyl-1-propanone inhibits the biosynthesis of corticosterone by blocking the conversion of deoxycorticosterone to corticosterone. It is widely used in adrenocortical-related clinical studies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)