Merck
806900
Silica
mesoporous, 2 μm particle size, pore size ~4 nm
Synonyma:
Porous Silica, Silicon dioxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
SiO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-545-4
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.9% trace metals basis
Quality Segment
form
mesoporous, powder
reaction suitability
core: silicon
surface area
300-400 m2/g
particle size
2 μm
pore size
0.2-0.4 cm3/g pore volume, ~4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
application(s)
glass & ceramic
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mesoporous silicas are inorganic materials having porous structures and find applications in chromatography, catalysis, drug delivery and imaging.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)