Přejít k obsahu
80631
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution
40% in THF
Synonyma:
HMN-Na Sol, NaHMDS solution, Hexamethyldisilazane sodium salt solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[(CH3)3Si]2NNa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.37
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3629917
eCl@ss:
32150917
Concentration:
40% in THF
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
concentration
40% in THF
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Sodium bis(trimethylsilyl)amide, also known as NaHMDS, is a metal dialkylamide reagent that combines both high basicity and nucleophilicity. It is a general reagent used for the enolization of carbonyl compounds.
  • It can be used to prepare phosphonium ylides in Wittig reaction.
  • NaHMDS solution can also be used as a source of nitrogen in aminomethylation and in the synthesis of primary amines from the corresponding alkyl halides.
Other Notes
prices for bulk quantities on request
Still not finding the right product?
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
1.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
-17 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cílové orgány
Central nervous system, Respiratory system
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)