Přejít k obsahu
805904
Phenethylammonium iodide
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
Greatcell Solar®, Phenethylamine hydriodide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H12IN
Molekulová hmotnost:
249.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Elemental Analysis: ~38.5% C, ~5.6% N
Quality Segment
assay
98%
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
283 °C
greener alternative category
SMILES string
[H][N+]([H])([H])CCC1=CC=CC=C1.[I-]
InChI
1S/C8H11N.HI/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7,9H2;1H
InChI key
UPHCENSIMPJEIS-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
The iodide and bromide based alkylated halides find applications as precursors for fabrication of perovskites for photovoltaic applications.
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar® is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)