Přejít k obsahu
805823
Ethylammonium Iodide
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
Ethanamine hydriodide, Greatcell Solar®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H8IN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
98%
Quality Segment
form
powder
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
193 °C
greener alternative category
SMILES string
CCN.I
InChI
1S/C2H7N.HI/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H
InChI key
XFYICZOIWSBQSK-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
Application
Ethylammonium iodide (EAI) is an organic ammonium salt that can be used as an additive in the fabrication of perovskite-based photovoltaic devices. It is also used in the synthesis of nanocrystalline sensitizers for the development of light-absorbing materials.
The iodide and bromide based alkylated halides find applications as precursors for fabrication of perovskites for photovoltaic applications.
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)