Merck
798630
Sodium formate
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99%
Synonyma:
Formic acid sodium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HCOONa
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
68.01
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-488-0
Beilstein/REAXYS Number:
3595134
MDL number:
eCl@ss:
39021901
Assay:
≥99%
Grade:
ACS reagent, anhydrous
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.005% insolubles
mp
259-262 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium formate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)