Merck
79141
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]octaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Synonyma:
Boc-PEG-amine (n=9)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H52N2O11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
556.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥90% (oligomer purity)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (oligomer purity)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C25H52N2O11/c1-25(2,3)38-24(28)27-5-7-30-9-11-32-13-15-34-17-19-36-21-23-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31-10-8-29-6-4-26/h4-23,26H2,1-3H3,(H,27,28)
InChI key
RTTGVFBQUXJWJG-UHFFFAOYSA-N
General description
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)