Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 660,00 Kč 4 245,00 Kč |
1 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 21 200,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H17NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
183.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6918435
Assay:
≥95% (GC)
Form:
liquid
4 245,00 Kč
Ceníková cena5 660,00 KčUložit 25 %Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
≥95% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
functional group
amine
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
InChI key
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (GC) | description ≥97.0% (GC/NT) | description ≥98.0% (GC) | description ≥98.0% (GC) |
| assay ≥95% (GC) | assay ≥97.0% (GC/NT) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| reaction suitability reaction type: click chemistry | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form - | form - | form - |
| functional group amine | functional group Boc, amine | functional group Boc, amine, hydroxyl | functional group Boc, amine, hydroxyl |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?