Přeskočit na
77510
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
≥99.5% (titration)
Synonyma:
o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 290,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 100,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H8N2 · HCl · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
234.68
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-325-1
Beilstein/REAXYS Number:
4007967
MDL number:
Assay:
≥99.5% (titration)
Form:
solid
1 290,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
solid
mp
224-225 °C (lit.)
SMILES string
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
InChI key
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate can be utilized as a precursor for the synthesis of:
  • 3-bromo-1,10-phenanthroline and 3,8-dibromo-1,10-phenanthroline by treating with bromine.
  • Copper phenanthroline complex by reacting with isonitrosothiazolylbenzothiazolylmethanide.
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)