Merck
769959
Resomer® LR 708, Poly(L-lactide-co-D,L-lactide)
ester terminated, L-Lactide: D,L-Lactide 70:30
Synonyma:
Resomer® LR 708, P(L/DL)LA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HO[C3H4O2]n[C3H4O2]mH
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
feed ratio
lactide:lactide 70:30
viscosity
5.7-6.5 dL/g
mp
102-111 °C
transition temp
Tg 56-62 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable copolymer composed of L-Lactide and D,L-Lactide. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this materials has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)