Merck
769843
Resomer® R 207 S, Poly(D,L-lactide)
ester terminated
Synonyma:
Resomer® R 207 S, PDLLA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
amorphous
viscosity
1.3-1.7 dL/g
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C(C(=O)OC(C1=O)C)C
InChI
1S/C6H8O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3/h3-4H,1-2H3
InChI key
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYSA-N
General description
Resomer® R 207 S, Poly(D,L-lactide) (PDLLA), a biodegradable and biocompatible polymer, can be used for a variety of biological applications. It shows properties like long degradation time, mechanical stiffness and hydrophobicity.
Application
PDLLA can be used in the fabrication of a wireless pressure sensor for the monitoring of health. Its ability to form scaffolds makes it a useful biomaterial in biomedical and tissue engineering.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)