Přeskočit na
769762
Resomer® C 209, Poly(caprolactone)
ester terminated
Synonyma:
Resomer® C 209, PCL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 540,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 900,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
4 540,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
chunks
viscosity
0.8-1.0 dL/g
mp
56-84 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1CCCCC[C]1[O]
InChI
1S/C6H10O2/c7-6-4-2-1-3-5-8-6/h1-5H2
InChI key
PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Biodegradable, biocompatible, and bioresorbable polymer composed of ε-caprolactone. This semi-crystalline material has been used in the fabrication of research medical devices and research tissue engineering solutions, such as orthopedic or soft tissue fixation devices. Degradation of this material has been thoroughly studied and has been shown to be safely resorbed by the body after implantation. Modification of molecular weight and polymer composition allows for control of the degradation rate and mechanical stability of the polymer.
Legal Information
RESOMER is a registered trademark of Evonik Rohm GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
769754900825900820
description
ester terminated
description
ester terminated
description
viscosity 0.40 dL/g 
description
viscosity 1.7 dL/g 
viscosity
0.8-1.0 dL/g
viscosity
1.13-1.38 dL/g
viscosity
0.40 dL/g
viscosity
1.7 dL/g
form
chunks
form
chunks
form
chunks
form
chunks
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
56-84 °C
mp
56-84 °C
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is this product categorized as 'medical degrade' ?
    1 answer
    1. This product is not a medical grade material and is intended for research use only. Currently, a medical grade product option is not available.