Merck
76242
Paraffin wax
pellets, white
Synonyma:
Paraffin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
EC Number:
232-315-6
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
pellets
Quality Segment
ign. residue
≤0.05%
color
white
mp
43-95 °C
transition temp
solidification point 54-56 °C
InChI key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin wax
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)