Merck
761591
(4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
95%
Synonyma:
Benzylamino tetrazine hydrochloride, H-Tz-Bz-NH3Cl hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H9N5 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
187.20 (free base basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
mp
206-225 °C (decomposition)
functional group
amine
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9;/h1-4,6H,5,10H2;1H
InChI key
FAAUXGMWUKVOPI-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine is a 1,2,4,5-tetrazine derivative capable of undergoing [4+2] Diels-Alder cycloaddition reactions with strained alkenes, which makes it highly useful in bioorthogonal labeling and cell detection applications.
Application
Amine functionalized tetrazine for inverse electron demand Diels-Alder cycloaddition reactions. The tetrazine will react with strained alkenes such as transcyclooctene, norbornene and cyclopropene to yield a stable covalent linkage. Tetrazines have proven useful in bioorthogonal reactions for many biological imaging and bioconjugation applications.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)