Přejít k obsahu
756350
1,4-Di-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
97%
Synonyma:
1,4-Bis(tert-butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, 1,4-Bis(Boc)piperazine-2-carboxylic acid, Piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1,4-di-tert-butyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H26N2O6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
330.38
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
142-148 °C
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(C(C1)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H26N2O6/c1-14(2,3)22-12(20)16-7-8-17(10(9-16)11(18)19)13(21)23-15(4,5)6/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,19)
InChI key
IIZGWFQKLVCLLA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)